Learn More
Hexacloroestannato de amonio(IV), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368668 10 g 10 g
11388668 50 g 50 g
11378668 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040750.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16960-53-5
Fórmula molecular Cl6H8N2Sn
Peso molecular (g/mol) 367.488
Número MDL MFCD00036340
Clave InChI UDMAVAHFQCVSSE-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium tin chloride, stannic ammonium chloride, ammonium hexachlorostannate, diammonium hexachlorostannate, ammonium hexachlorostannate 2-, diammonium hexachlorostannate 2-, ammonium tin 4+ chloride 2:1:6, diazanium tin 4+ hexachloride, stannate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, stannate 2-, hexachloro-, ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 167595
Nombre IUPAC diazanio;estaño(4+);hexacloruro
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachlorostannate(IV)
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (NH4)2SnCl6
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.48
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Densidad 2.4 g/mL