Learn More
Hexacloroestanato de amonio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412138 250 g 250 g
11402138 50 g 50 g
11492128 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15152.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16960-53-5 | Cl6H8N2Sn | 367.488 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16960-53-5
Fórmula molecular Cl6H8N2Sn
Peso molecular (g/mol) 367.488
Número MDL MFCD00036340
Clave InChI UDMAVAHFQCVSSE-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium tin chloride, stannic ammonium chloride, ammonium hexachlorostannate, diammonium hexachlorostannate, ammonium hexachlorostannate 2-, diammonium hexachlorostannate 2-, ammonium tin 4+ chloride 2:1:6, diazanium tin 4+ hexachloride, stannate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, stannate 2-, hexachloro-, ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 167595
Nombre IUPAC diazanio;estaño(4+);hexacloruro
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachlorostannate(IV)
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.48
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 2.4