Learn More
Hexaclororrodato(III) de amonio hidrato, Premion™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356997 1 g 1 g
11346997 0.5 g 0.50 g
11336997 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010849.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15336-18-2 | Cl6H12N3Rh | 369.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15336-18-2
Fórmula molecular Cl6H12N3Rh
Peso molecular (g/mol) 369.72
Número MDL MFCD00003394
Clave InChI QNMMDVLCBKRUJU-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonium hexachlororhodate iii, triammonium hexachlororhodate, triammonium hexachlororhodate 3-, epitope id:151523, rhodium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridorhodate 3-, ammonium hexachloridorhodate iii, ammonium hexachlororhodate iii , reagent grade
PubChem CID 16211509
ChEBI CHEBI:60128
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC triammonium hexachlororhodiumheptakis(ylium)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.74 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Premion
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.