Learn More
Hexaclororrodato(III) de amonio hidrato, Premion™, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate |
| Punto de fusión | (decomposition) |
| Color | Rojo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.74 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Mostrar más |