Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de amonio, Pt 43,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367607 1 g 1 g
11377607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012882.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Electrochapado de platino, fabricación de esponja de platino
Electroplating of platinum, manufacturing of platinum spongeAmmonium hexachloroplatinate(IV) is used in electroplating of platinum and to make spongy platinum. It reacts with copper(II) acetate and hydrogen sulfide to prepare Cu2PtIIPt3IVS8 which finds application in diamagnetic materials and semiconductors. It is also used in platinum plating. Further, it acts as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-58-7
Fórmula molecular Cl6H8N2Pt
Peso molecular (g/mol) 443.86
Número MDL MFCD00010886
Clave InChI PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium hexachloroplatinate iv, ammonium chloroplatinate, ammonium hexachloroplatinate, ammonium platinic chloride, ammonium platinum chloride, diammonium hexachloroplatinate 2-, diammonium platinum hexachloride, ammoniumhexachloroplatinate, epitope id:151516, platinum iv-ammonium chloride
PubChem CID 16211460
ChEBI CHEBI:59604
Nombre IUPAC platinum(4+) diammonium hexachloride
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachloroplatinate(IV)
Punto de fusión (decomposition)
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,548
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol,ether and concentrated hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 43.4% min.
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.06 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.