Learn More
Hexacloropaladato(IV) de amonio, 99,9 % (base metálica), Pd 29 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium hexachloropalladate(IV) |
| Color | Rojo a naranja |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 2.42 g/mL |
| Número UN | UN3077 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Mostrar más |