Learn More
Hexacloropaladato(IV) de amonio, 99,9 % (base metálica), Pd 29 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351678 2 g 2 g
11361678 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011042.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19168-23-1 | Cl6H8N2Pd | 355.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19168-23-1
Fórmula molecular Cl6H8N2Pd
Peso molecular (g/mol) 355.20
Número MDL MFCD00015959
Clave InChI AZUQNARGWZAFRM-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium hexachloropalladate iv, ammonium hexachloropalladate, diammonium hexachloropalladate, diammonium hexachloropalladate 2-, ccris 7829, hexachloropalladate 2-diammonium, ammonium chloropalladate nh4 2pdcl6, palladate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, palladate 2-, hexachloro-, diammonium, epitope id:151517
PubChem CID 62732
ChEBI CHEBI:60124
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachloropalladate(IV)
Color Rojo a naranja
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 2.42 g/mL
Número UN UN3077
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC diazanio;hexacloropaladio(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.2
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 29%