Learn More
Hexacloroosmato(IV) de amonio, cristalino marrón a negro, 99,9 % (Os 42,5 % mín.) (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11320118 5 g 5 g
11330118 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042874.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12125-08-5 | Cl6H8N2Os | 439.00 g/mol
Ammonium hexachloroosmate(IV) acts as a pharmaceutical, organic and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-08-5
Fórmula molecular Cl6H8N2Os
Peso molecular (g/mol) 439.00
Número MDL MFCD00010883
Clave InChI JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
PubChem CID 11729867
Nombre IUPAC diammonium hexachloroosmiumtetrakis(ylium)
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachloroosmate(IV)
Punto de fusión 170° (sublimation)
Color Marrón a negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Os 42.5% min.) (Metals basis)
Densidad 2.9
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.99
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hexachloroosmiate(IV)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hexachloroosmiate(IV)