Learn More
Hexacloroiridato(IV) de amonio, Premion™, 99,994 % (base metálica), Ir 41 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320989 5 g 5 g
11300989 0.1 g 0.10 g
11310989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11320989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010712.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16940-92-4 | Cl6H8IrN2 | 440.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-92-4
Fórmula molecular Cl6H8IrN2
Peso molecular (g/mol) 440.99
Número MDL MFCD00010881
Clave InChI QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-
PubChem CID 16211476
ChEBI CHEBI:60132
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachloroiridate(IV)
Punto de fusión (decomposition)
Color Negro-rojo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC diammonium hexachloroiridiumtetrakis(ylium)
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.02
Porcentaje de pureza 99.994%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 41% min.
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.86 g/mL