Learn More
Hexacloroiridato(IV) de amonio, 99 % (base metálica), Ir 43 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311699 1 g 1 g
11301699 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012326.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16940-92-4 | Cl6H8IrN2 | 440.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-92-4
Fórmula molecular Cl6H8IrN2
Peso molecular (g/mol) 440.99
Número MDL MFCD00010881
Clave InChI QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-
PubChem CID 16211476
ChEBI CHEBI:60132
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachloroiridate(IV)
Punto de fusión (decomposition)
Color Negro-rojo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid,lightly soluble in water,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC diammonium hexachloroiridiumtetrakis(ylium)
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.02
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 43% min.
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.86 g/mL