Learn More
Hexacloroiridato(III) de amonio hidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330989 1 g 1 g
11340989 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010713.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15752-05-3 | Cl6H12IrN3 | 459.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15752-05-3
Fórmula molecular Cl6H12IrN3
Peso molecular (g/mol) 459.03
Número MDL MFCD00003393
Clave InChI AIDFGYMTQWWVES-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iridium(3+) triammonium hexachloride
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Color Verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.06 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic