Learn More
Hexabromoosmato(IV) de amonio, 99,9 % (base metálica), Os 26,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397487 1 g 1 g
11387487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012648.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24598-62-7 | Br6H8N2Os | 705.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24598-62-7
Fórmula molecular Br6H8N2Os
Peso molecular (g/mol) 705.73
Número MDL MFCD00049389
Clave InChI ZPHFWWAVHILXPL-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo diammonium hexabromoosmiumdiuide, osmate 2-,hexabromo-,ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 11136267
Nombre IUPAC osmium(4+) diammonium hexabromide
SMILES [NH4+].[NH4+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Os+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexabromoosmate(IV)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 705.73
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 26.5 % min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic