Learn More
Ammonium glycyrrhizinate, MedChemExpress
Código de producto. 16471969
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471969 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16471969 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76225
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium glycyrrhizinate
Forma física Solid
CAS 53956-04-0
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C42H65NO16
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Monoammonium glycyrrhizinateGlycyrrhizic acid ammonium saltAmmonium glycyrrhizate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (119.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@]([C@](CC2)(C)[C@@]3(C)C([C@]([C@@]4(C)CC3)([H])C[C@@](CC4)(C)C(O)=O)=C1)([H])[C@](CC5)(C)[C@]2([H])C([C@H]5O[C@@H](O[C@H](C(O)=O)[C@H]6O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]7O)O[C@@H]7C(O)=O)[C@H]6O)(C)C.N
Peso molecular (g/mol) 839.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 839.96
Porcentaje de pureza 95.0%