Learn More
Formato de amonio, TRC
Código de producto. 30005075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005075 50 g 50 g
30004125 100 g 100 g
30003578 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63400550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH2O2 . NH3
Peso molecular (g/mol) 63.06
Sinónimo Formic Acid Ammonium
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES N.OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Formate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3