Learn More
Ammonium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 15671500 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15671500 500 g Poly Bottle 500 g
15641500 100 g Poly Bottle 100 g
15651500 1 kg Poly Bottle 1 Kg
15661500 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15671500 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 156264500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.056
Número MDL MFCD00013103
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Formate
Punto de fusión 116°C
Color Blanco
pH 6.0 to 7.0 (at 20°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal HCO2NH4
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals/Granules
Densidad 1.26g/mL at 25°C