Learn More
Ammonium Formate, purum p.a., Honeywell™
Código de producto. 15630900 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15630900 100 g 100 g
15650900 500 g 500 g
15640900 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15630900 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 09739100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥97.0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.056
Número MDL MFCD00013103
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Formate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal HCO2NH4
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥97% (T)
Grado purum p.a.
Densidad 1.26g/mL at 25°C