Learn More
Formato de amonio, LC-MS Ultra, Honeywell™
Descripción
- Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
- Probado para idoneidad para UHPLC-MS
- Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
- Ruido inicial de MS extremadamente bajo
- Reproducibilidad ejemplar entre lotes
- Niveles bajos de trazas de metales
- Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Formate |
| CAS | 540-69-2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | CH5NO2 |
| Fórmula lineal | HCO2NH4 |
| Número MDL | MFCD00013103 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3625095 |
| Sinónimo | ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny |
| Clave InChI | VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium formate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.