Learn More
Formiato de amonio, para LC-MS, Solstice
Código de producto. 15635830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15635830 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15635830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 5567450G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    176.57€ / 50 g
    Ahorro 54.43€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Aditivo eluyente para LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium formate
CAS 540-69-2
Cantidad 50 g
Fórmula molecular CH5NO2
Fórmula lineal HCO2NH4
Número MDL MFCD00013103
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Nombre IUPAC azanio; formiato
Peso molecular (g/mol) 63.056
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Formula Weight (peso de la fórmula) 63,06g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (calculado sobre sustancia seca, NT)
Densidad 1,26 g/mL a 25 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate