Learn More
Formato de amonio, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280950 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280950 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30280950 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001150050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Formate
CAS 540-69-2
Forma física Crystalline Powder or Needles
Cantidad 50 mL
Peso molecular (g/mol) 63.06 g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado LC-MS