Learn More
Formato de amonio-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Formate-D5 |
| CAS | 65387-23-7 |
| Fórmula molecular | C D O2 . D4 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Formic-d acid-d, ammonium-d3 salt (9 CI), Ammonium Formate-d5, Ammonium Formate-D5, Ammonium-d4 Formate-d, Formic-d acid ammonium-d4 salt |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3/i1D;/hD4 |
| SMILES | [2 H]C(=O)[O-].[2 H][N+]([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | deuterioformiato;tetradeuterioazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 68.0867 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.0634 g/mol |
| Mostrar más |