Learn More
Formato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10203230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10203230 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10203230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/5080/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 115°C
CAS 540-69-2
Color Blanco
pH 6.0 to 7.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CH5NO2
Número MDL 13103
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC=O
Nombre IUPAC formic acid amine
Peso molecular (g/mol) 63.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.