Learn More
Formiato de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352468 250 g 250 g
11362468 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014517.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.056 g/mol
Ammonium formate is widely used in various organic reactions like Leuckart reaction which involves the reductive amination of aldehydes and ketones. It serves as a buffer in high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS). It finds application in palladium on carbon (Pd/C) reduction of functional groups. For example, reduction of alkenes to alkanes and formaldehyde to methanol. It is also used to prepare formic acid insitu as well as used to store formic acid by making it as an ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.056
Número MDL MFCD00013103
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium formate
Punto de fusión ∼116°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Olor Ammonia-like
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.28 g/mL
Fórmula lineal HCO2NH4
Beilstein 3625095
Índice Merck 14,523
Información de solubilidad Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate