Learn More
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463464 5000 g 5000 g
11453464 250 g 250 g
11443464 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463464 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10699.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.056 g/mol
Ammonium formate is widely used in various organic reactions like Leuckart reaction which involves the reductive amination of aldehydes and ketones. It serves as a buffer in high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS). It finds application in palladium on carbon (Pd/C) reduction of functional groups. For example, reduction of alkenes to alkanes and formaldehyde to methanol. It is also used to prepare formic acid insitu as well as used to store formic acid by making it as an ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de amonio se utiliza ampliamente en diversas reacciones orgánicas como la reacción de Leuckart, que implica la aminación reductiva de aldehídos y cetonas. Sirve como tampón en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas (LC/MS). Encuentra aplicación en paladio en reducción de carbono (Pd/C) de grupos funcionales. Por ejemplo, reducción de alquenos a alcanos y formaldehído a metanol. También se utiliza para preparar ácido fórmico insitu, así como para almacenar ácido fórmico haciéndolo como una sal de amonio.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco líquido y alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.056
Número MDL MFCD00013103
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium formate
Nombre de nota Water <3%
Punto de fusión ∼116°C
Densidad 1.28
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal HCO2NH4
Cantidad 5000 g
Beilstein 3625095
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,523
Información de solubilidad Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06
Porcentaje de pureza 97%