Learn More
Formato de amonio en agua, 10 mM, con 0,05 % de ácido fórmico, LC-MS, Thermo Scientific™
Código de producto. 15213075 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio borosilicatado
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15213075 1 L Frasco de vidrio borosilicatado 1 LT
1 options
Código de producto. 15213075 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor MB1231
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mezcla de fase móvil adecuada para análisis de, por ejemplo, vitamina D y fármacos para pruebas de abusos, y envasada en un frasco de vidrio de borosilicato que se puede utilizar directamente en el instrumento LC-MS.
Formato de amonio en agua, 10 mm, con 0,05 % de ácido fórmico, 0,57 a 0,69 g/l (formato de amonio, p/v), número CAS-7732-18-5, 540-69-2, 64-18-6, óxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno, 1 l, <-0,005 AU a 254 nm, <-1,0 AU a 220 nm, prueba de paso (adecuación de gradiente LC-UV), <-5 ppb, 100 °C, <-25 ppb
  • Adecuado para su uso en aplicaciones de LC-MS y UHPLC
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Mezcla de fase móvil adecuada para vitamina D y fármacos para pruebas de abuso
  • Envasados en botellas de vidrio de borosilicato para evitar la formación de aductos metálicos, que se puede utilizar directamente en el instrumento.
  • El formato de amonio, un tampón HPLC de uso común, es compatible con LC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Ammonium Formate in Water, 10mM, with 0.05% Formic Acid
Nombre de nota Mobile-phase solvent blend
CAS 7732-18-5, 540-69-2, 64-18-6
pH 3.5
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Grado UHPLC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Formato de amonio 10 mM
Envase Frasco de vidrio borosilicatado
Densidad 1.0 g/cm3