Learn More
Formato de amonio en metanol, 10 mM, con 0,05 % de ácido fórmico, LC-MS, Thermo Scientific™
Código de producto. 15203075 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio borosilicatado
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15203075 1 L Frasco de vidrio borosilicatado 1 LT
1 options
Código de producto. 15203075 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor MB1221
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mezcla de fase móvil adecuada para análisis de, por ejemplo, vitamina D y fármacos para pruebas de abusos, y envasada en un frasco de vidrio de borosilicato que se puede utilizar directamente en el instrumento LC-MS.
Formato de amonio en metanol, 10 mm, con 0,05 % de ácido fórmico, de 0,57 a 0,69 g/l (formato de amonio, p/v), número CAS-540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
  • Adecuado para su uso en aplicaciones de LC-MS y UHPLC
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Mezcla de fase móvil adecuada para vitamina D y fármacos para pruebas de abusos  
  • Envasada en frascos de vidrio de borosilicato para evitar la formación de aductos metálicos, que se pueden utilizar directamente en el instrumento
  • Formato de amonio: un tampón HPLC de uso común compatible con LC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 64.7°C
Nombre del producto químico o material Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid
Nombre de nota Mobile-phase solvent blend
CAS 540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
pH 3.5 (25°C)
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio borosilicatado
Presión de vapor 128 at 20°C
Densidad 0.791 g/cm3
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Grado UHPLC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Formato de amonio 10 mM
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 10mM Ammonium Formate in Methanol + 0.05% Formic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol