Learn More
Solución de fluoruro amónico, Honeywell™
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 12125-01-8, 7732-18-5 |
| Punto de ebullición | > 100°C (1.013 hPa) |
| % mín. CAS | ≥30.00%, ≥50.00% |
| % máx. CAS | <50.00%, <70.00% |
| Notas de grado de pureza | Semiconductor grade reagent |
| Número MDL | MFCD00011423 |
| Peso molecular (g/mol) | 37.04 |
| Envase | Lata de plástico |
| Cantidad | 5 L |
| Forma física | Líquido |