Learn More
Solución de fluoruro amónico, Honeywell™
Código de producto. 16676173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
16676173 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 16676173 Proveedor Fluka N.º de proveedor 40292H5L
Solicitar formato a granel o personalizado
VLSI de grado semiconductor (Honeywell 17600), 40 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 12125-01-8, 7732-18-5
Punto de ebullición > 100°C (1.013 hPa)
% mín. CAS ≥30.00%, ≥50.00%
% máx. CAS <50.00%, <70.00%
Notas de grado de pureza Semiconductor grade reagent
Peso molecular (g/mol) 37.04
Envase Lata de plástico
Cantidad 5 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium fluoride solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium fluoride