Learn More
Fluoruro de amonio, Puriss. pa, reactivo ACS, ≥ 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15692970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15692970 6 x 1 kg paquete de 6
15662970 100 g 100 g
15672970 1 kg 1 Kg
15682970 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15692970 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 301016X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-01-8
Fórmula molecular FH4N
Peso molecular (g/mol) 37.04
Número MDL MFCD00011423
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC hidrofluoruro de amina
SMILES N.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Fluoride
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal NH4F
Número UN UN2505
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Residuo después del encendido ≤0.005% (as SO4)