Learn More
Fluoruro de amonio: mezcla de ácido fluorhídrico, Honeywell™
Código de producto. 15713958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15713958 2,5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15713958 Proveedor Fluka N.º de proveedor 40207H2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    96.22€ / 2.5 litros
    Ahorro 8.78€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Grado semiconductor, AF 875-125, mezcla de grabado (Honeywell 17621)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1341-49-7, 12125-01-8, 7732-18-5
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥10.00%, ≥20.00%, ≥50.00%
% máx. CAS <20.00%, <30.00%, <70.00%
Notas de grado de pureza Semiconductor grade reagent
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2,5 L
Forma física Líquido, transparente
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium fluoride - hydrofluoric acid mixture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium fluoride, ammonium bifluoride