Learn More
Ammonium Fluoride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15642020 100 g 100 g
15652020 500 g 500 g
15662020 6 x 500 g paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 216011100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-01-8
Fórmula molecular FH4N
Peso molecular (g/mol) 37.04
Número MDL MFCD00011423
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC amine hydrofluoride
SMILES N.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Fluoride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH4F
Número UN 2505
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido ≤0.01%