Learn More
Fluoruro de amonio, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133980 100 g Frasco de plástico 100 GR
10194020 500 g Frasco de plástico 500 g
10296873 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10133980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201841000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-01-8
Fórmula molecular FH4N
Peso molecular (g/mol) 37.04
Número MDL MFCD00011423
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC amine hydrofluoride
SMILES N.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium fluoride
Nombre de nota p.a.
Color De incoloro a blanco
Forma física Cristales adherentes o trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal NH4F
Índice Merck 15, 519
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.01 % max. (SO4)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.