Learn More
Fluoruro de amonio, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10546792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10546792 5 g Frasco de plástico 5 GR
10742022 500 g Frasco de plástico 500 GR
10095573 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10546792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-01-8
Fórmula molecular FH4N
Peso molecular (g/mol) 37.04
Número MDL MFCD00011423
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC amine hydrofluoride
SMILES N.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium fluoride
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal NH4F
Índice Merck 15, 519
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.01% max