Learn More
Fluoruro de amonio, +96 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10579180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10579180 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10579180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4960/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 100°C
CAS 12125-01-8
Color Blanco
pH 6
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular FH4N
Número MDL MFCD00011423
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F
Nombre IUPAC difluoruro de hidrógeno de amonio
Peso molecular (g/mol) 37.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.