Learn More
Fluoruro de amonio, solución de 0,5 M en metanol, ACROS Organics™
Código de producto. 10793614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml; frasco de plástico
Código de producto.
10793614 100 ml; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10793614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393011000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium fluoride
CAS 12125-01-8, 67-56-1
Cantidad 100mL
Fórmula molecular H4FN
Fórmula lineal NH4F
Número MDL MFCD00011423
Temperatura de inflamación 11°C
Índice Merck 15, 519
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Peso molecular (g/mol) 37.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.82
Densidad 0.8200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium fluoride, 0.5M solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.