Learn More
Fluoruro de amonio, solución de 0,5 M en metanol, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 10098319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10098319 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10098319 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428891000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 65.0°C
Nombre del producto químico o material Ammonium fluoride
Punto de fusión -98.0°C
CAS 12125-01-8, 67-56-1
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular FH4N
Fórmula lineal NH4F
Número MDL MFCD00011423
Temperatura de inflamación 11°C
Índice Merck 15, 519
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F
Nombre IUPAC amine hydrofluoride
Peso molecular (g/mol) 37.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.45 to 0.55M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.82
Densidad 0.8200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium fluoride, 0.5M solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.