Learn More
Fluoborato de amonio, MP Biomedicals
Código de producto. 11446635 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11446635 100 g
1 options
Código de producto. 11446635 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520409005
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Fluoborate
CAS 13826-83-0
Cantidad 100 g
Fórmula molecular BF4H4N
Fórmula lineal NH4BF4
Número MDL MFCD06245785
Sinónimo ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
Clave InChI PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuro de amonio
Peso molecular (g/mol) 104.84
PubChem CID 9964072
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.84