Learn More
Disulfato férrico de amonio dodecahidratado, TRC
Código de producto. 30340580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340580 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30340580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63411325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) disulfate dodecahydrate
CAS 7783-83-7
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Fe . H4 N . 12 H2 O . 2 O4 S
Sinónimo Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate (8CI,9CI), Ammonium ferric disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate, Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium iron sulfate ((NH4)Fe(SO4)2) dodecahydrate, Ammonium ir
Fórmula InChI InChI=1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC azanio; hierro(3+); disulfato; dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 482.192
Formula Weight (peso de la fórmula) 482