Learn More
Ditiocarbamato de amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Dithiocarbamate |
| CAS | 513-74-6 |
| Fórmula molecular | CH3NS2 • NH3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dithio-carbamic Acid Monoammonium Salt, Carbamodithioic Acid Monoammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH3NS2.H3N/c2-1(3)4;/h(H3,2,3,4);1H3 |
| SMILES | NC(S)=S.N |
| Nombre IUPAC | azanio;carbamoditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 93.171703 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.9972 |