Learn More
Fosfato dihidrógeno de amonio, 99 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Punto de fusión | 190.0°C |
| CAS | 7722-76-1 |
| Cantidad | 250 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula molecular | H6NO4P |
| Fórmula lineal | NH4H2PO4 |
| Número MDL | MFCD00003396 |
| Índice Merck | 15,541 |
| Mostrar más |