Learn More
Fosfato amónico de dihidrógeno, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994291 25 g Frasco de plástico 25 GR
11904301 100 g Frasco de plástico 100 GR
11914301 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436790250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.65€
    55.00€ / 25 g
    Ahorro 3.65€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-76-1
Fórmula molecular H6NO4P
Peso molecular (g/mol) 115.03
Número MDL MFCD00003396
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nombre IUPAC ammonium dihydrogen phosphate
SMILES N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium dihydrogen phosphate
Punto de fusión 190.0°C
Color Blanco o incoloro
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal NH4H2PO4
Índice Merck 15,541
Información de solubilidad Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales