Learn More
Dihidrógeno fosfato de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498136 2500 g 2500 g
11488136 500 g 500 g
11408146 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15283.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    93.65€ / 2500 g
    Ahorro 14.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Ammonium dihydrogen phosphate is widely utilized as a fertilizer, which provides phosphorous and nitrogen for plants. It is used as a dry fire extinguisher. It is a well known nonlinear optical material for various optoelectronic applications. It is also used in an emerald green, amethyst and aquamarine crystal growing box kit for children.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de dihidrógeno de amonio se utiliza muy a menudo como fertilizante, proporcionando fósforo y nitrógeno para las plantas. Se utiliza como extintor de incendios seco. Es un material óptico no lineal bien conocido para distintas aplicaciones optoelectrónicas. También se utiliza en una caja de cultivo de cristal verde esmeralda, amatista y aguamarina para niños.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes e hipoclorito sódico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-76-1
Fórmula molecular H6NO4P
Peso molecular (g/mol) 115.03
Número MDL MFCD00003396
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium dihydrogen phosphate
Punto de fusión 198°C to 204°C
Cantidad 2500 g
Olor Odorless
Densidad 1.803
Índice Merck 14,543
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC azanio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza 98%