Learn More
Dihidrógeno fosfato de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ammonium dihydrogen phosphate is widely utilized as a fertilizer, which provides phosphorous and nitrogen for plants. It is used as a dry fire extinguisher. It is a well known nonlinear optical material for various optoelectronic applications. It is also used in an emerald green, amethyst and aquamarine crystal growing box kit for children.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fosfato de dihidrógeno de amonio se utiliza muy a menudo como fertilizante, proporcionando fósforo y nitrógeno para las plantas. Se utiliza como extintor de incendios seco. Es un material óptico no lineal bien conocido para distintas aplicaciones optoelectrónicas. También se utiliza en una caja de cultivo de cristal verde esmeralda, amatista y aguamarina para niños.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes e hipoclorito sódico.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Punto de fusión | 198°C to 204°C |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 1.803 |
| Índice Merck | 14,543 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone. |
| Nombre IUPAC | azanio; fosfato de dihidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.03 |
| Porcentaje de pureza | 98% |