Learn More
Dihidrógeno-ortofosfato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10558990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10558990 500 g 500 GR
10428400 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10558990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4560/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.25€
    49.30€ / 500 g
    Ahorro 8.95€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ortofosfato dihidrógeno de amonio, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-76-1
Fórmula molecular H6NO4P
Peso molecular (g/mol) 115.03
Número MDL MFCD00003396
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de amonio
SMILES N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 190 °C
Color Blanco
pH 3.8 a 4.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 115,03g/mol