Learn More
Arsenato de dihidrógeno de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383897 50 g 50 g
11373897 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11383897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031493.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 13462-93-6 | AsH6NO4 | 158.973 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13462-93-6
Fórmula molecular AsH6NO4
Peso molecular (g/mol) 158.973
Número MDL MFCD00064864
Clave InChI VTWJXWNBCACAAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium dihydrogen arsenate, ammonium arsenate ortho, ammonium dihydrogenarsenate, unii-0kyl9q413a, arsenic acid h3aso4 , monoammonium salt, acmc-20alsv, azanium dihydrogen arsorate, arsenic acid h3aso4 ,ammonium salt 1:1, arsenic acid h3aso4 , ammonium salt 1:1
PubChem CID 166814
Nombre IUPAC azanio;dihidrógeno arsorato
SMILES [NH4+].O[As](=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium dihydrogen arsenate
Punto de fusión 300°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Número UN UN1557
Información de solubilidad Soluble in water. (337.4mg/ml at 0°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.98
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.577
Densidad 2.311 g/mL