Learn More
Dicromato de amonio, TRC
Código de producto. 30333576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333576 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30333576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63398025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium dichromate
CAS 7789-09-5
Fórmula molecular Cr2 O7 . 2 H4 N
Cantidad 25 g
Sinónimo Chromic acid (H2Cr2O7), ammonium salt (1:2), Chromic acid (H2Cr2O7), diammonium salt (9CI), Dichromic acid (H2Cr2O7), diammonium salt (8CI), Ammonium bichromate, Ammonium chromate ((NH4)2Cr2O7), Ammonium dichromate, Ammonium dichromate(VI), Diammonium dichromate
Fórmula InChI InChI=1S/2Cr.2H3N.7O/h;;2*1H3;;;;;;;/q;;;;;;;;;2*-1/p+2
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo
Peso molecular (g/mol) 252.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.9142