Learn More
Ammonium Dichromate, Honeywell
Código de producto. 15600890 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15600890 500 g 500 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15600890 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 09705500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Purum p.a.
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Dichromate
CAS 7789-09-5
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cr2H8N2O7
Fórmula lineal (NH4)2Cr2O7
Número MDL MFCD00010879
Número UN 1439
Sinónimo ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
Clave InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo
Peso molecular (g/mol) 252.06
PubChem CID 24600
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥97% (RT)
Grado purum p.a.
Densidad Vapor Density: 8.7 (vs air)