Learn More
Dicromato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752295 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752295 100 g Frasco de plástico 100 GR
10276260 500 g Frasco de plástico 500 GR
10126683 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10752295 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.70€
    28.80€ / 100 g
    Ahorro 1.90€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7789-09-5 | H8Cr2N2O7 | 252.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-09-5
Fórmula molecular H8Cr2N2O7
Peso molecular (g/mol) 252.07
Número MDL MFCD00010879
Clave InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
Nombre IUPAC diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium dichromate
Punto de fusión 170.0°C
Nombre de nota 99%
Color Naranja
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 100 g
Pérdida por secado 3% max. (105°C, 4 hrs)
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal (NH4)2Cr2O7
Índice Merck 15, 512
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.07
Porcentaje de pureza 99%