Learn More
Diaminatetratiocianatocromato(III) de amonio monohidrato, ACS, 93,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305039 25 g 25 g
11315039 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087777.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza para precipitar aminas primarias y secundarias como sus sales de amonio
Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate(III) monohydrate is used to precipitate primary and secondary amines as their ammonium salts. It is a color reagent and precipitant for mercury. It is also used as a precipitant for primary and secondary amines and certain amino acids. It is a reagent used for quantitative studies, including titrimetric, gravimetric, and spechtometric assays. Additionally, Reinecke salt has also been shown to determine the concentration of Dimenhydrinate using a spectrophotometric procedure. Other studies use Reinecke salt as a chemical actinometer to calculate the photodegradation of Manidipine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13573-17-6
Fórmula molecular C4H10CrN7S4·H2O
Número MDL MFCD00066638
Sinónimo Reinecke salt; Ammonium reineckate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate (III) monohydrate
Color Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]·H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,8128
Información de solubilidad Insoluble in dilute hydrochloric acid; Moderately soluble in water; Soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.44 (336.42 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥93.0%
Grado ACS
Olor Odorless
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammoniumdiamminetetrathiocyanatochromate(III)monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Reinecke salt, monohydrate