Learn More
Sulfato de amonio-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Sulfate-D8 |
| CAS | 13814-01-2 |
| Fórmula molecular | 2 D3 N . D2 O4 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Sulfuric acid-d2, di(ammonium-d4) salt (8 CI, 9 CI), Ammonium sulfate ((ND4)2 SO4) (7 CI), Ammonium sulfate-d8, Ammonium-d4 sulfate, Di(ammonium-d4) sulfate, Sulfuric acid, di(ammonium-d4) salt, Ammonium-d8 Sulfate, Ammonium Sulfate-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8 |
| SMILES | [2 H]OS(=O)(=O)O[2 H].[2 H]N([2 H])[2 H].[2 H]N([2 H])[2 H] |
| Peso molecular (g/mol) | 140.189 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.071 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |