Learn More
Deuteróxido de amonio d4, 99 % (isotópico), 23,0-27,0 % de peso en solución de D2O, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302598 1 g 1 g
11312598 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11302598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022980.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12168-30-8 | H5NO | 40.077 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12168-30-8
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 40.077
Número MDL MFCD00064511
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Sinónimo ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 16211396
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium-d4 deuteroxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Índice de refracción 1,334
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 1 g
Fórmula lineal ND4OD
Número UN UN2672
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.09
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. del 23,0 al 27,0 % de peso en D2O